3-Chinolincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Cyanoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177156-5G
SIAL177156-5GEA
217
EUR
SIAL177156-5G
3-Chinolincarbonitril, Sigma-Aldrich®
3-Chinolincarbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol |
MDL:
MFCD00006766 CAS-Nummer: 34846-64-5 EINECS: 252-248-6 |