N,N,3,5-Tetramethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Dimethyl-3,5-xylidin, 3,5,N,N-Tetramethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
177342-25G
SIAL177342-25GEA 150 EUR
SIAL177342-25G
N,N,3,5-Tetramethylanilin, Sigma-Aldrich®
N,N,3,5-Tetramethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.24 g/mol
Siedepunkt: 88
Dichte: 0.9275
MDL: MFCD00008307
CAS-Nummer: 4913-13-7
EINECS: 225-539-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III