4-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetophenon-4-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177458-10G 177458-1G
SIAL177458-10GEA 153 EUR
SIAL177458-10G SIAL177458-1G
4-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164.16 g/mol
Siedepunkt: 340
MDL: MFCD00002561
CAS-Nummer: 586-89-0
EINECS: 209-588-5