2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
177717-100ML
177717-25ML
SIAL177717-100MLEA
107
EUR
SIAL177717-100ML
SIAL177717-25ML
2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylfuran
Formel:
C₆H₈O Molecular Weight: 96.13 g/mol Siedepunkt: 92 Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.903 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003250 CAS-Nummer: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 3271 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...