2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177822-50G
SIAL177822-50GEA
88.3
EUR
SIAL177822-50G
2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₉H₉F₃O₃S Molecular Weight: 254,23 g/mol |
MDL:
MFCD00000443 CAS-Nummer: 433-06-7 EINECS: 207-085-5 |