(2,2-Dichlorcyclopropyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178446-5G
SIAL178446-5GEA 57.4 EUR
SIAL178446-5G
(2,2-Dichlorcyclopropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(2,2-Dichlorcyclopropyl)benzol
Formel: C₉H₈Cl₂
Molecular Weight: 187,07 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2268 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001272
CAS-Nummer: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR