(2,4-Dichlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dichlorbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178462-25G
SIAL178462-25GEA 41.6 EUR
SIAL178462-25G
(2,4-Dichlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C (0,03 mmHg)
Schmelzpunkt: 62 °C
MDL: MFCD00001899
CAS-Nummer: 6306-60-1
EINECS: 228-621-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR