2,4,4-Trimethyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,4-Trimethyl-4,5-dihydrooxazole
178748-25G
SIAL178748-25GEA
48
EUR
SIAL178748-25G
2,4,4-Trimethyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-2-oxazolin
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol |
MDL:
MFCD00005301 CAS-Nummer: 1772-43-6 EINECS: 217-201-6 |