trans-2-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178829-5G
SIAL178829-5GEA 113 EUR
SIAL178829-5G
trans-2-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,9247 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064168
CAS-Nummer: 7443-52-9
EINECS: 231-186-3
UN: 2617
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR