3-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(3-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(m-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178926-10G
SIAL178926-10GEA 0 EUR
SIAL178926-10G
3-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216.16 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 130…131 °C
MDL: MFCD00004393
CAS-Nummer: 779-89-5
EINECS: 212-301-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR