1,4-Benzodioxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin, Benzo-1,4-dioxane, 1,4-Benzodioxan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

179000-50G
SIAL179000-50GEA 147 EUR
SIAL179000-50G
1,4-Benzodioxan, Sigma-Aldrich®
1,4-Benzodioxan
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1731 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006821
CAS-Nummer: 493-09-4
EINECS: 207-775-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR