4-Methoxy-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methyl-p-anisidine
180033-10G
SIAL180033-10GEA
230
EUR
SIAL180033-10G
4-Methoxy-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-N-methylanilin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol |
MDL:
MFCD00008399 CAS-Nummer: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 |