(±)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Phenylpropylamine
180076-5G
SIAL180076-5GEA 120 EUR
SIAL180076-5G
(±)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-β-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
MDL: MFCD00008144
CAS-Nummer: 582-22-9
EINECS: 209-479-2