Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

180211-100G 180211-25G
SIAL180211-100GEA 264 EUR
SIAL180211-100G SIAL180211-25G
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex
Formel: C₄H₁₄BN
MDL: MFCD00075635
CAS-Nummer: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR