5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180459-10G
SIAL180459-10GEA
73.7
EUR
SIAL180459-10G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol, Sigma-Aldrich®
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol |
MDL:
MFCD00001738 CAS-Nummer: 1125-78-6 EINECS: 214-410-4 |