(2E,4E)-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180513-5G
SIAL180513-5GEA
129
EUR
SIAL180513-5G
(2E,4E)-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol |
MDL:
MFCD00007007 CAS-Nummer: 25152-84-5 EINECS: 246-668-9 |