(2-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxybenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180645-50G
SIAL180645-50GEA
46
EUR
SIAL180645-50G
(2-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001902 CAS-Nummer: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |