N,N-Dimethyl-m-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-(Dimethylamino)toluol, 3,N,N-Trimethylanilin, N,N-Dimethyl-3-methylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

180777-25ML
SIAL180777-25MLEA 43.7 EUR
SIAL180777-25ML
N,N-Dimethyl-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-m-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008305
CAS-Nummer: 121-72-2
EINECS: 204-495-6
UN: 1708
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR