Benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
18102-1KG-R
18102-2.5KG-R
18102-500G-R
18102-6X1KG-R
18102-25KG-R
SIAL18102-1KG-REA
62.7
EUR
SIAL18102-1KG-R
SIAL18102-2.5KG-R
SIAL18102-500G-R
SIAL18102-6X1KG-R
SIAL18102-25KG-R
Benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Benzoesäure
Formel:
C₇H₆O₂ Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 121…123 °C Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002398 CAS-Nummer: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...