D-Methionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure, (R)-(+)-Methionin, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure, D(+)-Methionin, H-D-Met-OH
18165-10ML
SIAL18165-10MLEA
445
EUR
SIAL18165-10ML
D-Methionin, Sigma-Aldrich®
D-Methionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molecular Weight: 149.21 g/mol Siedepunkt: 278 Schmelzpunkt: 136 |
MDL:
MFCD00002622 CAS-Nummer: 348-67-4 EINECS: 206-483-6 Merck Index: 13,06004 |