(3-Brompropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trimethoxy(3-bromopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propylbromide
18265-5ML
SIAL18265-5MLEA
212
EUR
SIAL18265-5ML
(3-Brompropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Brompropyl)trimethoxysilan
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 243,17 g/mol |
MDL:
MFCD00053894 CAS-Nummer: 51826-90-5 EINECS: 257-453-4 |