2-(Benzyloxy)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Hydroxyphenylbenzylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

183040-10G
SIAL183040-10GEA 51.3 EUR
SIAL183040-10G
2-(Benzyloxy)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,143 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002186
CAS-Nummer: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR