trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol, trans,trans-1-Hydroxy-2,4-hexadien
MQ100
183059-10G
183059-50G
SIAL183059-10GEA
76
EUR
SIAL183059-10G
SIAL183059-50G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98.14 g/mol |
MDL:
MFCD00002925 CAS-Nummer: 17102-64-6 EINECS: 241-173-4 |