1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methylindolin-2,3-dion, 1-Methyl-1H-indol-2,3-dion, N-Methyl-2,3-dioxoindolin, N-Methyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, N-Methyl-1H-indol-2,3-dion, N-Methylindolin-2,3-dion, 1-Methyl-2,3-indolindion, N-Methylisatin, 1-Methyl-2,3-dioxoindolin, N-Methyl-2,3-indolindion, 1-Methyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion
183075-10G 183075-1G
SIAL183075-10GEA 59.6 EUR
SIAL183075-10G SIAL183075-1G
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
1-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: 139
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005812
CAS-Nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III