3',4'-Dichlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4-Dichlorphenyl)-1-propanon
183415-5G
SIAL183415-5GEA 467 EUR
SIAL183415-5G
3',4'-Dichlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dichlorpropiophenon
Formel: C₉H₈Cl₂O
Molecular Weight: 203,07 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44 °C
MDL: MFCD00000554
CAS-Nummer: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9