2-(1-Naphthalin)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183458-10G
SIAL183458-10GEA
73.9
EUR
SIAL183458-10G
2-(1-Naphthalin)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(1-Naphthalin)ethanol
Formel:
C₁₂H₁₂O Molecular Weight: 172,23 g/mol |
MDL:
MFCD00004050 CAS-Nummer: 773-99-9 EINECS: 212-260-4 |