N-Phenyl-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methyldiphenylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183512-10G
SIAL183512-10GEA
44.4
EUR
SIAL183512-10G
N-Phenyl-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-m-toluidin
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,25 g/mol |
MDL:
MFCD00008530 CAS-Nummer: 1205-64-7 EINECS: 214-885-8 |