2,5-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2,5-Dichlorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

183601-10G
SIAL183601-10GEA 137 EUR
SIAL183601-10G
2,5-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00004607
CAS-Nummer: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR