2'-Fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: o-Fluoracetophenon, 1-(2-Fluorphenyl)ethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

183717-5G
SIAL183717-5GEA 101 EUR
SIAL183717-5G
2'-Fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (13,3 hPa)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000320
CAS-Nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR