4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183725-1G
SIAL183725-1GEA
34.6
EUR
SIAL183725-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005281 CAS-Nummer: 10041-02-8 EINECS: 233-121-4 |