4-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183784-5G
SIAL183784-5GEA
39.7
EUR
SIAL183784-5G
4-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅ClO₃ Molecular Weight: 172,57 g/mol |
MDL:
MFCD00002449 CAS-Nummer: 5106-98-9 EINECS: 225-829-7 |