Methyl-2-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chlor-3-oxobuttersäuremethylester, 2-Chloracetessigsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

183911-25G
SIAL183911-25GEA 138 EUR
SIAL183911-25G
Methyl-2-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-chloracetoacetat
Formel: C₅H₇ClO₃
Molecular Weight: 150,56 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008757
CAS-Nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR