6-(Chlormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183946-5G
SIAL183946-5GEA
26.3
EUR
SIAL183946-5G
6-(Chlormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
6-(Chlormethyl)uracil
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 160,56 g/mol |
MDL:
MFCD00010095 CAS-Nummer: 18592-13-7 EINECS: 242-431-9 |