3-Fluor-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

184128-5G
SIAL184128-5GEA 58.6 EUR
SIAL184128-5G
3-Fluor-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Molecular Weight: 157,1 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041251
CAS-Nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR