7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
184217-10G
SIAL184217-10GEA
149
EUR
SIAL184217-10G
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,1560 g/mol |
MDL:
MFCD00006779 CAS-Nummer: 322-97-4 EINECS: 206-298-0 |