Flußsäure 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

184225-100G 184225-25G
SIAL184225-100GEA 133 EUR
SIAL184225-100G SIAL184225-25G
Flußsäure 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR