4-tert-Butylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (4-tert-Butylphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

184268-25G
SIAL184268-25GEA 142 EUR
SIAL184268-25G
4-tert-Butylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzylalkohol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004662
CAS-Nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR