4-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

184306-5G
SIAL184306-5GEA 54.2 EUR
SIAL184306-5G
4-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 233 °C
MDL: MFCD00007353
CAS-Nummer: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR