(4-Fluorphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184330-5G
SIAL184330-5GEA
38.7
EUR
SIAL184330-5G
(4-Fluorphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,2 g/mol |
MDL:
MFCD00039753 CAS-Nummer: 455-15-2 EINECS: 207-237-0 |