3-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Vinyltoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

184675-5G
SIAL184675-5GEA 134 EUR
SIAL184675-5G
3-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
3-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00008617
CAS-Nummer: 100-80-1
EINECS: 202-889-2
UN: 2618
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR