Bromthymolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

18470-10G 18470-1G 18470-50G
SIAL18470-10GEA 62.1 EUR
SIAL18470-10G SIAL18470-1G SIAL18470-50G
Bromthymolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Schmelzpunkt: > 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR