1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

185213-5G
SIAL185213-5GEA 272 EUR
SIAL185213-5G
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, Sigma-Aldrich®
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien
Formel: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Siedepunkt: 556 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 207…209 °C
MDL: MFCD00004766
CAS-Nummer: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR