1-Tetradecanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185388-100G
SIAL185388-100GEA 47.3 EUR
SIAL185388-100G
1-Tetradecanol, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR