Phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185450-100G
185450-2.5KG
185450-500G
SIAL185450-100GEA
60.2
EUR
SIAL185450-100G
SIAL185450-2.5KG
SIAL185450-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94.11 g/mol Siedepunkt: 181,7 Schmelzpunkt: 40,8 Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...