Benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185701-100G 185701-500G 185701-5G
SIAL185701-100GEA 28.6 EUR
SIAL185701-100G SIAL185701-500G SIAL185701-5G
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR