1-Chlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Chlornitrobenzol, 1-Nitro-2-chlorbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185760-1KG 185760-250G
SIAL185760-1KGEA 78.4 EUR
SIAL185760-1KG SIAL185760-250G
1-Chlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007061
CAS-Nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR