Dicyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DCHA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185841-100G
185841-500G
185841-5G
185841-2KG
SIAL185841-100GEA
88.4
EUR
SIAL185841-100G
SIAL185841-500G
SIAL185841-5G
SIAL185841-2KG
Dicyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylamin
Formel:
C₁₂H₂₃N Molecular Weight: 181.32 g/mol Siedepunkt: 255,8 Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011658 CAS-Nummer: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8 III Merck Index: 13,03122 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...