Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

185965-10G 185965-25G 185965-50G
SIAL185965-10GEA 76.1 EUR
SIAL185965-10G SIAL185965-25G SIAL185965-50G
Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR