Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
186015-1G
SIAL186015-1GEA
196
EUR
SIAL186015-1G
Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon, Sigma-Aldrich®
Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138.21 Schmelzpunkt: 156…158 °C |
MDL:
MFCD00074752 CAS-Nummer: 17931-55-4 EINECS: 241-868-2 |