4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
186023-5G
SIAL186023-5GEA
59.3
EUR
SIAL186023-5G
4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Molecular Weight: 231,6016 g/mol |
MDL:
MFCD00006775 CAS-Nummer: 346-55-4 EINECS: 206-471-0 |